Kromi standardiliuos, 10000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14408.ADEA 168 EUR
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Kromi standardiliuos, 10000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Sertifikaatit: Traceable to NIST