1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni-1-oni (1-tetraloni, α-tetraloni) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08203.0100EA 69.8 EUR
8.08203.0100 8.08203.9999 8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni-1-oni (1-tetraloni, α-tetraloni) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni-1-oni (1-tetraloni, α-tetraloni)
Kaava: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001688
CAS-numero: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)