Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13841.APEA 499 EUR
13841.AP 13841.AD 13841.AE
Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO3/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Traceable to NIST