Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 0.5 M typpihapossa (from Pd(NO₃)₂) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.14282.0500EA
130
EUR
1.14282.0500
1.14282.0100
Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 0.5 M typpihapossa (from Pd(NO₃)₂) Certipur® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Palladium Standards