Volframi 1000 mg/L W in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from W) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35770.APEA 456 EUR
35770.AP 35770.AE 35770.AD
Volframi 1000 mg/L W in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from W) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tungsten Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Sertifikaatit: Traceable to NIST