Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 5% kloorivetyhapossa (from HfOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13843.APEA 442 EUR
13843.AP 13843.AE 13843.AD
Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 5% kloorivetyhapossa (from HfOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Hafnium Standards
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Sertifikaatit: Traceable to NIST