Fosfori standardiliuos, 1000 mg/L P 5 % typpihapossa (from P) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
89887.APEA 169 EUR
89887.AP 89887.AE
Fosfori standardiliuos, 1000 mg/L P 5 % typpihapossa (from P) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Phosphorus Standards
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Sertifikaatit: Traceable to NIST