Tantaali standardiliuos, 1000 mg/L Ta 2 % fluorivetyhapossa (from TaCl₅) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13840.APEA 567 EUR
13840.AP 13840.AD 13840.AE
Tantaali standardiliuos, 1000 mg/L Ta 2 % fluorivetyhapossa (from TaCl₅) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tantalum Standards
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Sertifikaatit: Traceable to NIST