Titaani standardiliuos, 10000 mg/l Ti in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Ti) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35759.APEA 729 EUR
35759.AP 38725.AP 38720.AP 38720.AE 35768.AE 35768.AD 38720.AD 45267.AE 38725.AD 38725.AE 35768.AP 35759.AD 35759.AE
Titaani standardiliuos, 10000 mg/l Ti in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Ti) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Titanium Standards
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Sertifikaatit: Traceable to NIST