Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo) 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO318150500EA 204 EUR
ACRO318150500 ACRO318152500 ACRO318150100 ACRO318150050
Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo) 98%
Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo)
Kaava: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Sulamispiste: 195…198 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002095
CAS-numero: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %