Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo)
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE81780719-25GEA 0 EUR
MOLE81780719-25G
Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo)
Kakodyylihappo (Dimetyyliarsiinihappo)
Kaava: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002095
CAS-numero: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II