Klormefossi (S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11330000EA 206 EUR
EHERC11330000
Klormefossi (S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti)
Klormefossi (S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti)
Kaava: C₅H₁₂ClO₂PS₂
MW: 234,71 g/mol
CAS-numero: 24934-91-6
EINECS: 246-538-1