Fentioni (O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitioni-m-tolyyli)fosforitioaatti)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13580000EA 128 EUR
EHERC13580000
Fentioni (O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitioni-m-tolyyli)fosforitioaatti)
Fentioni (O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitioni-m-tolyyli)fosforitioaatti)
Kaava: C₁₀H₁₅O₃PS₂
MW: 278,33 g/mol
CAS-numero: 55-38-9
EINECS: 200-231-9