Osmium standardiliuos, 1000 mg/L Os 20 % kloorivetyhapossa (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42239.AEEA 382 EUR
42239.AE
Osmium standardiliuos, 1000 mg/L Os 20 % kloorivetyhapossa (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Osmium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Sertifikaatit: Traceable to NIST