Thulium standard solution, 10000 mg/L Tm in 5% typpihapossa (from Tm₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14402.AEEA 465 EUR
14402.AE 14402.AD
Thulium standard solution, 10000 mg/L Tm in 5% typpihapossa (from Tm₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Thulium Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Sertifikaatit: Traceable to NIST