Kalsium konsentroitu standardiliuos, 1000 mg Ca 6,5 % kloorivetyhapossa (from CaCl₂) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Titrisol®
1.09943.0001EA 57.3 EUR
1.09943.0001
Kalsium konsentroitu standardiliuos, 1000 mg Ca 6,5 % kloorivetyhapossa (from CaCl₂) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Calcium Standards
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST