Arkku- ja kaappipakastimet, –86 °C, HERAfreeze® HFC/HFU -sarja
Toimittaja: Thermo Scientific
HERAHFC1790TDEA 11670 EUR
HERAHFC1790TD HERAHFU400BV HERAHFU320BV HERAHFC1390TV HERAHFU240BV HERAHFU600BV HERAHFC1790TV
Arkku- ja kaappipakastimet, –86 °C, HERAfreeze® HFC/HFU -sarja
Peek Line -sarjan pakastimissa (HFU-T-kaappipakastimet) on levyeristeillä toteutettu tyhjiöeristys. Äärimmäisen energiatehokkaat pakastimet tarjoavat entistä enemmän säilytystilaa ulkomittojen pysyessä samana aiemippin malleihin verrattuna. Performance-sarjan pakastimissa (HFU-B-kaappipakastimet ja HFC-arkkupakastimet) on vahvistettu vakioeristys. Kaksi eri tehoista laitemallia täyttää kaikki lyhyt- ja pitkäaikaiset näytteiden säilytystarpeet.
Performance-sarja, HFU-B-kaappipakastimet ja HFC-arkkupakastimet:
LED-näyttö
Eristeenä solupolyuretaani, paksuus 127 mm
Saatavana laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita (telineitä, laatikoita, kryoputkia).