Hait: Elektrodin täyttöliuokset
Elektrodissa käytettäviä täyttöliuoksia voi ostaa valmisliuoksina. Elektrodin täyttöliuos voi olla esim. erivahvuinen kaliumkloridiliuos, esim. 3 M kaliumkloridiliuos, tai 3 M KCl kyllästettynä hopeakloridilla ( AgCl). Elektrolyyttiliuos valitaan elektrodityypin mukaan.
Elektrodissa käytettäviä täyttöliuoksia voi ostaa valmisliuoksina. Elektrodin täyttöliuos voi olla esim. erivahvuinen kaliumkloridiliuos, esim. 3 M kaliumkloridiliuos, tai 3 M KCl kyllästettynä hopeakloridilla ( AgCl). Elektrolyyttiliuos valitaan elektrodityypin mukaan.
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Tuoteluettelon nro: (16398-250ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lithium chloride solution is used for the determination of trace alkaline earth metals in brines, via chelation ion chromatography, on iminodiacetic a...
UOM: 1 * 250 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kaliumkloridi 3 mol/l (3 N) vesiliuos AVS TITRINORM® electrolytic solution, VWR®
Tuoteluettelon nro: (662-1116)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (662-1784)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Shelf life: 48 months from production date.
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
Kuvaus: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Tuoteluettelon nro: (HACH28564026)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
UOM: 1 * 59 mL
Tuoteluettelon nro: (HACH2824349)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (HACH2841700)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
UOM: 1 * 28 mL
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom