  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Elektrodin säilytysliuokset
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/78/18945178.jpg
Elektrodeille on saatavissa erilaisia säilytysliuoksia. Yksinkertaisimmillaan elektrodin säilytysliuos sisältää kaliumkloridia, esim. 3 M KCl-liuos. Elektrodin säilyttämiseen tarkoitettuja liuoksia saa valmisliuoksina, mutta myös pulverimuodossa valmiissa annostelupussissa pakattuna. Elektrodin ylläpitoon tarkoitettuja liuoksia saa myös kittinä, johon on koottu säilytysliuosten lisäksi esimerkiksi kiteistä kaliumkloridia.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (705-1030)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  Thermo Orion
Kuvaus:   Electrode storage solution for ammonia ion selective electrode, 475 ml bottle, Orion
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACH2541249)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   The GK ANNEX Maintenance Kit contains all that is needed for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potass...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (HACH2657364)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM:  1 * 20 Items
Toimittaja:  Mettler - Toledo
Kuvaus:   InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
Toimittaja:  Thermo Orion
Kuvaus:   Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Toimittaja:  Thermo Orion
Kuvaus:   Reconditioning solution for sodium electrode
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava