  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hapetus/pelkistys-standardit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
Hapetus-pelkistysmittaukseen on saatavana standardiaineita, joilla mittauksen luotettavuus voidaan todentaa. Saatavana on myös erikseen standardi hapetus-pelkistyspotentiaalin määritykseen, ORP-mittaukseen.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Rauta-(II)-etyleenidiammoniumsulfaatti Volumetriastandardi, sekundäärinen vertailuaine for redox-titratukseen, NIST-jäljitettä vä CertiPUR® 1 * 80 g
UOM:  1 * 80 g
Tuoteluettelon nro: (HACH25M2A1002-115)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (HAMI238322)
Toimittaja:  HAMILTON BONADUZ
Kuvaus:   REDOX BUFFER 475MV 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   [ZH]ORP STD SOLN ZOBELL'S 500ML 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (662-8251)
Toimittaja:  WTW
Kuvaus:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  REAGECON
Kuvaus:   The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Toimittaja:  Thermo Orion
Kuvaus:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7