VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit
Toimittaja: VWR
VWR®
390-0999EA 1064 EUR
390-0999 390-0482 390-0384 390-0385
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit
Inkubaattorit Pienikokoiset pöytämalliset inkubaattorit
IL 10, IL 23 ja IL 56 digitaaliset inkubaattorit tarjoavat taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun mikrobiologiaan tai hematologiaan. Lämpötilaa voidaan säätää vapaasti 0,1 °C:n välein enintään 70 °C:een asti. Lämmityselementit on sisällytetty kotelon pohjaan ja seiniin lämpötilan vakauden ja tasaisuuden varmistamiseksi. IL 10 on saatavana läpinäkyvällä Plexiglas®-ikkunalla, joka tarjoaa täyden näkyvyyden, tai maalatulla, läpinäkymättömällä Plexiglas®-ikkunalla valoherkkien näytteiden suojaamiseksi. IL 23:ssa ja IL 56:ssa on vakiona läpinäkyvä Plexiglas®-ikkuna. Kotelo ja ovenkarmi on valmistettu kokonaan epoksipinnoitetusta teräksestä.
  • Pienikokoinen (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
  • Digitaalinen PID-säätö, PT100-anturi ja LED-näyttö
  • Erinomainen lämpötilan vakaus
  • Helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava
Toimitustiedot: VWR IL 23 ja IL 56:n mukana toimitetaan kaksi rei'itettyä ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllytä, jotka voi asettaa kolmeen eri asentoon. VWR IL 10:n mukana toimitetaan yksi rei'itetty hylly. VWR IL 10:een voidaan vaihtoehtoisesti ladata kaksi erityismuotoiltua alumiinista valmistettua putkitelinettä enintään 24 dippilasiputken pystysuuntaista inkubaatiota varten.Kaikkien yksiköiden mukana toimitetaan testaussertifikaatti (testauslämpötila 37 °C).
Varoitus: * Measured with the chamber empty.
Note: These incubators are not designed to meet the FD X 15-140 standard.