Kynämallinen elektroninen pesäkelaskin takaa nopeat ja tarkat laskentatulokset. Vähäinen sähkönkulutus: paristo on vaihdettava vasta 1 000 000 laskennan jälkeen. Elektroninen pesäkelaskentakynä on erinomainen tapa laskea pesäkelukumäärä tarkasti. Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu laskin sopii pitkäkestoiseenkin käyttöön. Pesäkelaskimen voi nollata milloin tahansa painamalla valkoista painiketta tai katkaisemalla kynästä virran. Valmiit tulokset voi myös tallentaa kynään. Edullinen ratkaisu , jolla vältetään pesäkkeiden kahteen kertaan laskeminen tai laskematta jääminen.
- 4 numeron digitaalinäyttö
- Ilmoittaa laskennan loppumisesta äänihälytyksellä
- Nollauspainike
- Kevyt ja ergonominen
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.