CO₂-inkubaattori, Midi 40
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
390-0456EA 6500 EUR
390-0456
CO₂-inkubaattori, Midi 40
Inkubaattorit CO₂-inkubaattorit
Midi 40 CO₂ -inkubaattori on pienikokoinen viljelykaappi pienille näytemäärille, henkilökohtaiseen käyttöön tai ahtaisiin työtiloihin, mutta silti yhtä tehokas ja monipuolinen kuin täysikokoiset inkubaattorit. Laiteen ominaisuudet auttavat pienentämään näytteiden käsittelyn ja oven toistuvan avaamisen aiheuttamaa kontaminaatioriskiä.
Lämmitettyyn lasiseen sisäoveen ei pääse tiivistymään kosteutta, ja silikonitiiviste pitää kammion tiiviinä. Saumaton, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kammio on helppo puhdistaa. Runko on kestävä, joten laitteita voi pinota päällekkäin. Uuden IntrLogic™ II -mikroprosessorin, digitaalinen näyttö ja intuitiivinen kosketusnäyttö helpottavat käyttöasetusten tekemistä. Käyttöparametreja ei voi muuttaa luvatta, sillä ne on suojattu avainkytkimellä. Äänimerkki- ja näyttöhälytystoiminnot. Tarkka TC-anturi säätää CO₂-pitoisuuden täsmällisesti ja luotettavasti.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan neljä rei'itettyä ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä.