  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Mutaatiodetektiolaitteet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/79/18989579.jpg
Denaturaatiogradienttigeelielektroforeesiin (DGGE) perustuvat mutaatiodetektiolaitteet denaturoivat DNA- tai RNA-näytteen sen liikkuessa lämpögradientilla lämmitetyssä akryyliamidigeelissä. Muista näytepätkistä poikkeavasti denaturoituvat näytteet voidaan erotella niistä löytyvien mutaatioiden ja toisistaan poikkeavien sekvenssien avulla.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Expedeon
Kuvaus:   Electrophoresis system, Cipher Genetic Analysis System, DTSK-2401, 177×220 mm, 2 × kaksoisgeeli, EU-plug
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Expedeon
Kuvaus:   DGGE eli denaturaatiogradienttielektroforeesi on tehokas analyysimenetelmä, jonka avulla voidaan havaita jopa yhden emäsparin mutaatiot genomisessa, k...
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 2  / 2