Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Rack for cuvettes, No-Wire™
Toimittaja: Bel-Art
No-Wire™
These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
  • Holds forty-two 10 mm light path cuvettes
  • 6 x 7 row layout
  • Steam autoclavable at 121 °C
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuotteelle L×S×K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
42 (6 × 7) 129×104×43 mm 1 634-8290
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm