VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrosentrifugit, ilmajäähdytteinen/jäähdyttävä
Toimittaja: VWR
VWR®
521-1646EA 1950 EUR
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrosentrifugit, ilmajäähdytteinen/jäähdyttävä
Sentrifugit Mikrosentrifugit
Micro Star 17- ja 17R-mikrosentrifugit ovat turvallisia, pienikokoisia ja helppokäyttöisiä laboratoriolaitteita, jotka ovat lisäksi tehokkaita, monipuolisia ja käytännöllisiä. Sekä ilmastoitu Micro Star 17 -malli että jäähdyttävä Micro Star 17R on suunniteltu nopeuttamaan näytteiden valmistelurutiineja. Roottorin napsautettava bioturvallinen kansi on paikalleen kierrettäviä kansia nopeampi avata ja sulkea.
  • Tehokkaat ja hiljaiset, enimmäisnopeus 17000 ×g
  • Roottorin napsautettava bioturvallinen kansi suojaa sekä käyttäjää että näytteitä
  • Helppokäyttöinen, yksinkertaiset ohjaimet ja kirkas, selkeä näyttö
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan 24-paikkainen roottori 1,5/2,0 ml:n putkille sekä aerosolitiivis roottorin kansi.