Hait: Agaroosi ja akryyliamidi
Agaroosi ja akryyliamidi ovat molekyylibiologian ja proteomiikan elektroforeesianalyyseissä keskeisiä elektroforeesigeelien valmistuksen lähtöaineita. Agaroosigeelielektroforeesi (agaroosigeeli) ja polyakryyliamidigeelielektroforeesi (ns. PAGE-geeli) ovat keskeisiä näissä analyyseissä. VWR:n tarjoamat agaroosit ja akryyliamidit ovat ensiluokkaisia tuotteita elektroforeesiin. Myös valmisgeelejä (sekä agaroosielektroforeesiin että polyakryyliamidielektroforeesiin, PAGE-geeli) on valikoimissamme.
Agaroosi ja akryyliamidi ovat molekyylibiologian ja proteomiikan elektroforeesianalyyseissä keskeisiä elektroforeesigeelien valmistuksen lähtöaineita. Agaroosigeelielektroforeesi (agaroosigeeli) ja polyakryyliamidigeelielektroforeesi (ns. PAGE-geeli) ovat keskeisiä näissä analyyseissä. VWR:n tarjoamat agaroosit ja akryyliamidit ovat ensiluokkaisia tuotteita elektroforeesiin. Myös valmisgeelejä (sekä agaroosielektroforeesiin että polyakryyliamidielektroforeesiin, PAGE-geeli) on valikoimissamme.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Tuoteluettelon nro: (E347-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Tuoteluettelon nro: (M157-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (732-2789)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
UOM: 1 * 500 g
Tuoteluettelon nro: (E344-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-Bis (29:1), 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: 0.8% UltraSpec-Agarose™ prepared with TAE buffer. Simply melt, cool and pour.
Tuoteluettelon nro: (PIER17856)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Agarose II (low melt) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electroph...
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: Electrophoresis Gels, UltraSpec-Agarose™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparatio...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at ...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Acrylamide (electrophoresis grade) is supplied as a powder or a 40% solution in ultrapure water. Bisacrylamide (Bis (N,N’-methylenebisacrylamide)) (el...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This agarose is a granular, free-flowing powder.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Premix of acrylamide with the common cross-linking reagent of final ratio 29:1.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom