Hait: Valmisgeelit - DNA/RNA/Proteiinit
Valmisgeelit ovat DNA, RNA ja proteiinielektroforeesissa käytettäviä valmiiksi muotoon valettuja ajogeelejä, joiden avulla voidaan säästää työaikaa sekä saada toistettavampia tuloksia jotka eivät ole riippuvaisia perinteisen geelivalun tavoin geelin tekijän DNA-työskentelyssä käytetään natiivigeelejä ja proteomiikassa käyttäviä geelejä ovat:
- Polyakryyliamidielektroforeesi (PAGE) geelit
- Natriumdodekyylisulfaatti-PAGE (SDS-PAGE)-geelit
- Isoelektrisen fokusoinnin (IEF) geelit 2D-elektroforeesia varten
- Difference gel electrophoresis (DIGE) geelit
- 4 - 8 %, 4 - 12 % sekä 4 - 20 % Gradienttigeelit
- Natiivigeelit"/>
Valmisgeelit ovat DNA, RNA ja proteiinielektroforeesissa käytettäviä valmiiksi muotoon valettuja ajogeelejä, joiden avulla voidaan säästää työaikaa sekä saada toistettavampia tuloksia jotka eivät ole riippuvaisia perinteisen geelivalun tavoin geelin tekijän "käsialasta".
DNA-työskentelyssä käytetään natiivigeelejä ja proteomiikassa käyttäviä geelejä ovat:
- Polyakryyliamidielektroforeesi (PAGE) geelit
- Natriumdodekyylisulfaatti-PAGE (SDS-PAGE)-geelit
- Isoelektrisen fokusoinnin (IEF) geelit 2D-elektroforeesia varten
- Difference gel electrophoresis (DIGE) geelit
- 4 - 8 %, 4 - 12 % sekä 4 - 20 % Gradienttigeelit
- Natiivigeelit
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: Valmisgeelit, 6 gels (12%)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Valmisgeelit, Gel drying solution
Tuoteluettelon nro: (18-1035-32)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
UOM: 1 * 5 Items
MSDS
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Toimittaja: Genscript
Kuvaus: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Toimittaja: EMBITEC
Kuvaus: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Valmisgeelit, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×0,5 μl
Tuoteluettelon nro: (80-1128-28)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
UOM: 1 * 3 Items
Tuoteluettelon nro: (28-9374-51)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
UOM: 1 * 3 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom