  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "electrophoresis-reagents"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
Elektroforeesireagenssit sisältävät molekyylipainomarkkerit (molecular weight markers), blottausreagenssit sekä värinpoistoliuokset sekä molekyylibiologian ja proteomiikan, immunogenetiikan, että muun molekyylibiologian sovellutuksiin. Molekyylipaino markkereita on sekä SDS-PAGE että agaroosigeelielektroforeesiin ja myös natiivigeelille sopivia. Blottausreagensseja ovat signal enhancer ja film backround reducer -reagenssit ja muut fotografiset reagenssit. Vasta-aineiden leimauskitit (antibody labelling kits) löytyvät myös tästä tuotteistosta. Englanninkielisiä hakusanoja näille tuotteille ovat esimerkiksi blotting reagents, stain removal reagents, destaining reagents ja molecular biology and proteomics sekä western blotting reagents
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"192"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (27-1110)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 500 µl
Tuoteluettelon nro: (27-2310)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Protein Marker VI for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 500 µl
Tuoteluettelon nro: (N746-100RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ladder with 10 fragments ranging from 50 to 500 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1B1617-500UL)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Low range protein marker with 5 bands ranging from 12 to 45 kDa.
UOM:  1 * 500 µl
Tuoteluettelon nro: (K811-50RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   PCR DNA Marker™ with loading dye offers 8 fragments ranging from 50 to 2 000 bp. Marker is premixed with loading dye for added convenience. The marker...
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VisiGlo™ HRP Chemiluminescent Substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase labell...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Kiinnitysliuos isoelektriseen fokusointiin polyakryyliamidigeelillä
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Antibody Signal Enhancer is a Western blotting antibody diluent that increases intensity of protein detection up to 5-fold compared to conventional bl...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 192
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava