  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "molekyylipainomarkkerit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
Molekyylipainomarkkeri (Molecular weight marker) on elektroforeesissa käytettävä molekyylipainojen referenssi tai indikaattori. Molekyylipainomarkkeri sisältää tunnetun molekyylipainon omaavia molekyylejä samanlaisessa puskurissa kuin elektroforeesin näytekin. VWR:llä on molekyylipainomarkkereita nukleiinihappoelektroforeesia (agaroosigeelielektroforeesi, Southern blot, Northern blot) sekä proteiinien elektroforeesia (SDS-PAGE gel electrophoresis, native gel electrophoresis) että ns. Western blot -analyysiä varten. Molekyylipainomarkkereita on sekä värjäämättömiä että esivärjättyjä (pre-stained molecular weight markers) sekä usealla eri värillä värjättyjä ns. Rainbow -markkereita.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"71"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (27-1110)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 500 µl
Tuoteluettelon nro: (27-2310)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Protein Marker VI for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 500 µl
Tuoteluettelon nro: (N746-100RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ladder with 10 fragments ranging from 50 to 500 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1B1492-25RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RiboReady™ Color 1 kb RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing agarose gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ Colo...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (K811-50RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   PCR DNA Marker™ with loading dye offers 8 fragments ranging from 50 to 2 000 bp. Marker is premixed with loading dye for added convenience. The marker...
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   High range DNA ladder, 200 - 12 000 bp, 100 lanes, 1×0,5 ml
Tuoteluettelon nro: (1B1491-25RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing agarose gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ Col...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (E273-200UG)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Wide-Range marker has 24 fragments ranging from 100 to 48 500 bp. Superior for gene mapping and RFLP analysis. There is sufficient material for 10...
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 71
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Seuraava