  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "elektroforeesivaerit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
Elektroforeesiväreihin kuuluvat värit elektroforeesiin, sekä molekyylibiologian värit DNA ja RNA värjäyksiin, että proteomiikan värit proteiinien värjäykseen. Esimerkkejä proteiinivärjäyksistä ovat Coomassie sininen värjäys (Coomassie blue staining tai Coomassie protein assay), Bradford värjäys (Bradford staining tai Bradford protein assay) tai Lowry värjäys (Lowry staining tai Lowry protein assay) ja biuret testi. Bromitymolisininen (bromothymol blue), metyleenisininen (methylene blue), Alcian sini (Alcian blue), etidiumbromidi (ethidium bromide) sekä muut vastaavat värit kuten Ponceau S ja Coomassie blue stain kuuluvat elektroforeesiväreihin VWR:n tuotevalikoimassa. Samoin hopeavärjäyskitit (silver staining kit), Lumitein ja CyDye -värit sekä Loading dye -tyyppiset värit lasketaan olevan elektroforeesivärejä (gel electrophoresis stain).
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"62"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ethidium bromide provided in 0,625 mg/ml dropper bottle. One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μ...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Blue BANDit™ is a safer and more environmentally friendly alternative to traditional Coomassie® Blue staining procedures. This ready-to-use stain util...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Bromothymol blue ACS
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   EZ-Vision® In-Gel Solution is a non mutagenic, non toxic fluorescent DNA dye that is used as an in-gel or post-run stain to visualise DNA in agarose g...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Designed to optimise loading nucleic acids in agarose gels, the loading dye imparts colour to the sample to facilitate the loading process and increas...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   EZ-Vision® DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent ...
Tuoteluettelon nro: (1B1680-0.5ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Fluorescent dye, EZ Vision® BlueLight is a sensitive, non mutagenic and environmentally safe fluorescent dye that is compatible with gel documentation...
UOM:  1 * 0,5 ml
Tuoteluettelon nro: (1B1812-25ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Loading Dye Base (50X) is used for custom loading buffer preparation. It is a concentrated solution containing patent blue, bromophenol blue and amara...
UOM:  1 * 25 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Seuraava