Hait: Haudenesteet ja haudeöljyt
Valikoimiimme kuuluvat haudenesteet niin lämmittäville- kuin jäähdyttäville termostaattihauteille sekä lisäaineet vesihauteille, jotka estävät levä- ja bakteerikasvuston muodostumista. Haudeöljyt mahdollistavat laajemman lämpötila-alueen kuin mihin vedellä päästään. Ne pidentävät myös termostaatin käyttöikää, ovat matalatoksisia ja lähes hajuttomia, sekä omaavat korkean leimahduspisteen ja eivät juurikaan haihdu käytön aikana.
Valikoimiimme kuuluvat haudenesteet niin lämmittäville- kuin jäähdyttäville termostaattihauteille sekä lisäaineet vesihauteille, jotka estävät levä- ja bakteerikasvuston muodostumista. Haudeöljyt mahdollistavat laajemman lämpötila-alueen kuin mihin vedellä päästään. Ne pidentävät myös termostaatin käyttöikää, ovat matalatoksisia ja lähes hajuttomia, sekä omaavat korkean leimahduspisteen ja eivät juurikaan haihdu käytön aikana.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Haudenesteet pidentävät termostaatin käyttöikää.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: Haudenesteet on valittu huolellisesti ja ne on testattu pitkäaikaisessa käytössä. Ne sopivat lämmittäviin ja jäähdyttäviin termostaattihauteisiin aina...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Tyyppi: Kryo 20*, Pak.: 10 l, Lämpötila-alue: –20...+180 °C, Palopiste: >230 °C, Leimahduspiste: >170 °C, Väri: väritön
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Tyyppi: Heating fluid, Pak.: 10 kg, Lämpötila-alue: +20...+200 °C, Väri: kirkas
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Toimittaja: DOW CORNING
Kuvaus: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Toimittaja: THERMO ELECTRON LED GMBH
Kuvaus: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom