Käsineet, kemikaalinkestävät, RUBIFLEX S
Toimittaja: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Sertifikaatit: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Glove size Väri Pituus Paksuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
NBR-käsineet, joissa puuvillaneulos, kestävät rasvaa, mineraaliöljyjä ja monia kemikaaleja 8 vihreä 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
NBR-käsineet, joissa puuvillaneulos, kestävät rasvaa, mineraaliöljyjä ja monia kemikaaleja 9 vihreä 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
NBR-käsineet, joissa puuvillaneulos, kestävät rasvaa, mineraaliöljyjä ja monia kemikaaleja 10 vihreä 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
NBR-käsineet, joissa puuvillaneulos, kestävät rasvaa, mineraaliöljyjä ja monia kemikaaleja 11 vihreä 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi NB35S
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Käsispesifinen
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Uudelleenkäytettävä
Vuoren materiaali Puuvilla
Pinta Smooth
Ranneke Pitkä, suora
EN Normi EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Hyväksytty elintarvikekäyttöön +
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm