Hait: Vesihauteen suoja-aineet
Suoja-aine estää levän, bakteerien ja mikro-organismien muodostumista ja kasvua vesihauteissa ja termostaateissa taaten siten hygieeniset olosuhteet. Toimii useita viikkoja. Liuoksessa on väri-indikaattori. Sopivat käytettäväksi kuumennushauteissa, termostaattihauteissa, vesihauteissa ja vesihauderavistelijoissa.
Suoja-aine estää levän, bakteerien ja mikro-organismien muodostumista ja kasvua vesihauteissa ja termostaateissa taaten siten hygieeniset olosuhteet. Toimii useita viikkoja. Liuoksessa on väri-indikaattori. Sopivat käytettäväksi kuumennushauteissa, termostaattihauteissa, vesihauteissa ja vesihauderavistelijoissa.
1  results were found
SearchResultCount:"1"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 1 of 1
no targeter for Bottom