Laboratoriotakki, miesten, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1739EA 52.8 EUR
113-1739 113-1742 113-1778 113-1728 113-1725 113-1735 113-1766 113-1736 113-1746 113-1724 113-1723 113-1777 113-1767 113-5989 113-1770 113-1749 113-1775 113-1738 113-1776 113-1732 113-1743 113-1768 113-5990 113-1730 113-1769 113-1731 113-1745 113-1737 113-1734 113-1779 113-5988 113-1774 113-1747 113-1773 113-1726 113-1727 113-1740 113-1741 113-1781 113-1748 113-1772 113-5991 113-1729 113-1780
Laboratoriotakki, miesten, puuvillaa tai polyesteriä/puuvillaa
Workwear
Nämä kestokäyttöiset miesten takit on valmistettu joko 100-prosenttisesta puuvillasta tai sekoitteesta, jossa on 65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa. Molemmat kankaat ovat repeytymislujia ja kestäviä. Takeissa on joko kääntö- tai pystykaulus.
  • Suljetaan piilopainonapeilla, rannekkeissa kaksi säätömahdollisuutta
  • Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku
  • Sivuhalkio parantaa käyttömukavuutta
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Tiheys: 215 g/m²
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: Hyväksytty standardin Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti