Suojatakki, ESD
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1802EA 111 EUR
113-1802 113-1796 113-1795 113-1797 113-1791 113-1790 113-1788 113-1801 113-1789 113-1799 113-1783 113-1785 113-1792 113-1798 113-1794 113-1793 113-1787 113-1786 113-5992 113-1800 113-1784
Suojatakki, ESD
Workwear
Kestokäyttöisten naisten ja miesten takkien materiaalista 63 % on polyesteria, 35 % puuvillaa ja 2 % hiilikuitua, joka suojaa staattiselta sähköltä. Kaikissa malleissa on rannekkeet, joissa on kaksi säätömahdollisuutta, sekä kaksi sivutaskua, yksi rintatasku, kääntökaulus ja piilonapit takin sulkemiseen.
  • ESD-suojaominaisuudet: antistaattista, elektronisten osien käsittelyyn soveltuvaa kangasta
  • Sivuhalkio
  • Naisten mallissa tyköistuva leikkaus ja selkätamppi
  • Pesu 60 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Tiheys: 190 g/m²
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: EN 1149-5, EN 61340