Hait: Petrimaljojen säilytystelineet
Petrimaljoille löytyy erilaisia säilytystelineitä (annostelutelineitä), joista niitä on kätevä ottaa käyttöön ja säilyttää. Säilytystelineitä löytyy eri halkaisijoilla oleville petrimaljoille.
Petrimaljoille löytyy erilaisia säilytystelineitä (annostelutelineitä), joista niitä on kätevä ottaa käyttöön ja säilyttää. Säilytystelineitä löytyy eri halkaisijoilla oleville petrimaljoille.
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (710-4106)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Petrimaljakkiteline PC-kehyksellä ja valkoisilla PC-pylväillä.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF189910000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Petri dish rack, PP, Tuotteelle: 42 × 100 mm maljaa
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF189850100)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF189910060)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Epoksipinnoitteinen teräslankateline.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Tuoteluettelon nro: (391-2161)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (NALG5922-0024)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Petri-maljateline akryylikehyksellä ja PC-pylväillä.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (216-0058)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF189900000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: Petri dish racks made of stainless steel.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Teräs, epoksipinnoite, Tuotteelle: 14×100 mm dishes
Tuoteluettelon nro: (391-1165)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Akryyli. Tähän tukevaan annostelijaan mahtuu jopa kaksikymmentä Ø 90 mm:n petrimaljaa kahteen helppokäyttöiseen väliseinään.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Tuoteluettelon nro: (HEIP1465020001)
Toimittaja: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus: Petrimaljojen säilytystelineet
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HEIP1465190001)
Toimittaja: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom