Hait: Kiinnitykset ja liittimet
Meillä on laaja valikoima ferruleita, nutteja ja fittigsejä niin kaasukromatografian- kuin nestekromatografian käyttöön.
Meillä on laaja valikoima ferruleita, nutteja ja fittigsejä niin kaasukromatografian- kuin nestekromatografian käyttöön.
998  results were found
SearchResultCount:"998"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easily transition to a luer fitting.
Sertifikaatit Tarjous
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Fittings connect in a snap.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: No tools needed for assembly.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Eliminate the need for pinch clamps.
Tarjous
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: No tools needed for assembly.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: No more struggling—just press thumb latch.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PEEK. Can be used at temperatures up to 150 °C. Unlike stainless steel fittings, PEEK fingertight fittings will not permanently lock into place on the...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-1125)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Natural and M6 single ferrule nuts.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Swagelock colour-coded quick connect for use with various solvents and gas ports.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Choose the suitable fitting for your tubing size.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Certificate of compliance included!
Sertifikaatit New Product
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Create a secure connection in your sanitary fitting system.
Sertifikaatit New Product
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Meet FDA requirements and 3A Sanitary Standards.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Maintain sanitary conditions.
Sertifikaatit Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 998
no targeter for Bottom