  • Kriteerit
    • In Stock (78)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "housut"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/43/18989943.jpg
VWR tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisia housuja niin laboratorioon kuin moninaisiin työtehtäviin. Laboratoriomallistoon kuuluvat peruslaboratoriohousut sekä kemikaalikestävät housut. Elintarviketeollisuuteen saatavilla omat HACCP-housut. Myös antistaattiseksi käsitellyt housut (ESD-housut) sekä huomiovärihousut valikoimassa. Teollisuuteen ja yleiskäyttöön löytyy työhousuja laaja valikoima. Malleista löytyy normaalimittaiset työhousut, shortsit (lyhytlahkeiset työhousut), sekä henkselihousut (lappuhaalarit).
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"208"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä housut on valmistettu materiaalista, jossa on 99 % polyesterikuitua ja 1 % Hydro-Tec-kuitua. Nanoteknisellä Hydro-Tec-kuidulla viimeist...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä suorat housut on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat laboratorioihin, sairaaloihin, h...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kestävät housut, joiden materiaalista 65 % on polyesteria ja 35 % kutistumatonta puuvillaa.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Näiden housujen materiaalista 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. HACCP-sertifioinnin ansiosta ne soveltuvat elintarviketuotantoon alueil...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Monipuoliset haalarit, joiden materiaalista 65 % on polyesteria ja 35 % kutistumatonta puuvillaa.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Miesten ja naisten housujen materiaalista 63 % on polyesteria, 35 % puuvillaa ja 2 % kestävää kuitua (hiiltä). Erityinen kuituseos taka...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These trousers are made from extremly breathable polyester fabric with conductive yarn and a PTFE finish that provides good splash protection against ...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   These reversible overalls are made of Flexothane® Kleen fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating. This material is durable, li...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 208
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava