VWR®, Tunika, kauluksellinen, polyesteria/puuvillaa
Toimittaja: VWR
VWR®
113-1846EA 53.7 EUR
113-1846 113-1868 113-1867 113-1855 113-1866 113-1854 113-1849 113-1848 113-1847 113-1869 113-6180 113-1871 113-1870 113-1853 113-1875 113-1852 113-1874 113-1873 113-1851 113-1872 113-5995 113-1850
VWR®, Tunika, kauluksellinen, polyesteria/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä kätevät kääntökaulukselliset tunikat on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat lääketieteelliseen käyttöön, erityisesti hoitotehtäviin.
  • Tasku kummallakin sivulla (toisessa taskussa pieni lisätasku) ja yksi rintatasku
  • Suljetaan 5 piilopainonapilla
  • Sivuhalkiot lisäävät käyttömukavuutta
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Väri: valkoinen
Tiheys: 215 g/m²
Sertifikaatit: Hyväksytty standardin Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti