VWR®, Tunika, kaulukseton, naisten malli, polyesteria/puuvillaa
Toimittaja: VWR
VWR®
113-1857EA 49.4 EUR
113-1857 113-1856 113-1865 113-1859 113-1858 113-1860 113-1864 113-1863 113-1862 113-1861
VWR®, Tunika, kaulukseton, naisten malli, polyesteria/puuvillaa
Työvaatteet
Nämä naisten kauluksettomat tunikat on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat lääketieteelliseen käyttöön, erityisesti hoitotehtäviin.
  • Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku
  • Suljetaan 5 piilopainonapilla
  • Istuva leikkaus, muotolaskokset edessä ja takana
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Väri: valkoinen
Tiheys: 215 g/m²
Sertifikaatit: Hyväksytty standardin Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti