VWR®, ESD suojahousut
Toimittaja: VWR
VWR®
113-1923EA 83.3 EUR
113-1923 113-1934 113-1933 113-1922 113-1899 113-1932 113-1921 113-1920 113-1898 113-1931 113-1927 113-1926 113-1925 113-1936 113-1935 113-1924 113-1919 113-1929 113-1928 113-5997 113-1930
VWR®, ESD suojahousut
Työvaatteet
Miesten ja naisten housujen materiaalista 63 % on polyesteria, 35 % puuvillaa ja 2 % kestävää kuitua (hiiltä). Erityinen kuituseos takaa pysyvän suojan staattiselta sähköltä (ESD). Näin ollen housut soveltuvat kaikenlaisiin elektroniikan valmistustilojen käyttötarpeisiin.
  • Kaksi sivutaskua ja kaksi takataskua
  • Säädettävä leveys lisää käyttömukavuutta
  • Miesten housuissa on myös vyölenkki
  • Pesu 60 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Housuja voi käyttää yhdessä VWR®:n ESD-suojatakkien kanssa.
Väri: valkoinen
Tiheys: 190 g/m²
Sertifikaatit: EN 1149-5, EN 61340-5-1, Oeko-Tex®-standardi 100