Työhousut, pitkät, naisten ja miesten, polyesteria/puuvillaa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1896EA 43.7 EUR
113-1896 113-1877 113-1881 113-1890 113-1892 113-1889 113-1894 113-1880 113-1879 113-1883 113-1891 113-1886 113-5996 113-1888 113-1887 113-1884 113-1885 113-1882 113-1895 113-6181 113-1878 113-1893
Työhousut, pitkät, naisten ja miesten, polyesteria/puuvillaa
Workwear
Nämä suorat housut on valmistettu materiaalista, josta 65 % on polyesteria ja 35 % puuvillaa. Ne soveltuvat laboratorioihin, sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja muihin lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin. Niitä voi käyttää yhdessä VWR®-tunikoiden kanssa.
  • Yksi sivutasku, kaksi takataskua
  • Joustavassa vyötärönauhassa on nappi- ja vetoketjukiinnitys, jonka voi säätää juuri itselle sopivaksi
  • Miesten housuissa on myös vyölenkit
  • Pesu 95 °C:ssa, soveltuu teolliseen pesuun
Väri: valkoinen
Tiheys: 215 g/m²
Sertifikaatit: Hyväksytty standardin Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti