Homogenisaattorit, laboratoriosekoitin, MICROTRON® MB 800
Toimittaja: Kinematica
431-0198EA 2080 EUR
431-0198
Homogenisaattorit, laboratoriosekoitin, MICROTRON® MB 800
Homogenisaattorit Standard Laboratory Blenders
MICROTRON ® MB 800 -sekoittimella voi sekoittaa, dispergoida, homogenoida, emulsifioida ja hienontaa elintarvikkeita, pigmenttejä ja monia muita samanlaisia tuotteita. Kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua sekoitusastiaa (tilavuudet 2000 ja 4000 ml) on saatavana lisävarusteena. Sekoitinta voi käyttää vain, kun turvakansi on kunnolla kiinni. Se estää tahattoman käynnistyksen ja lisää turvallisuutta. Sekoittimessa on kromipinnoitettu, sinkkivalettu moottori ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu leikkuuterä.
  • Tehokas käyttöyksikkö ja puhaltimellinen, korkeita lämpötiloja kestävä moottori
  • Nopeutta voi säätää portaattomasti
  • Sähköinen nopeudensäätö ja pehmeä käynnistys
Tilaustiedot: Yksikkö toimitetaan ilman astiaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sekoitusastiat (tilavuudet 2 000 ja 4 000 ml) on tilattava erikseen.