Hait: Elintarvikestandardit
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Aflatoxin G2 solution, 3 µg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
Tuoteluettelon nro: (CRM46911)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Deoxynivalenol solution, 200 µg/ml in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CRM47571)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester, 10 mg/ml in heptane, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (1895-1AMP)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: F.A.M.E. Mix GLC-40, TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (18913-1AMP)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: F.A.M.E. Mix C20:1-C20:5 Unsaturates (5 components), TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 50 mg
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This solution contains physiological, basic amino acids and related compounds for calibration of amino acid analysers.
Tuoteluettelon nro: (A9781-5ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Amino acid standards for protein hydrolysates, Analytical standard
UOM: 1 * 5 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Amino acids (17) in this standard are 2,5 μmoles per ml in 0,1 N HCl, except L-cystine at 1,25 μmoles per ml.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Amino acids listed are 2,5 μmol per ml except L-cystine at 1,25 μmol per ml.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Complex qualitative polyunsaturated fatty acid (PUFA) methyl esters standard mixtures, extracted from natural materials.
Tuoteluettelon nro: (40495-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This Fatty Acid Methyl Ester mix is composed of both cis and trans isomers for a variety of chain lengths.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (47559-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This reference material is offered as a qualitative standard. Use the chromatographic fingerprint of our reference material to check for the presence ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (1898-1AMP)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: F.A.M.E. Mix GLC-80, TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CRM47792)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix, 10 mg/ml in dichloromethane, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CRM40139)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Japanese Aflatoxin Mixture, Certified reference material, 25 µg/ml in acetonitrile, Ampoule of 5 x 1 ml
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (G-016-1ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Green Tea Catechin Mix, Certified reference material, 100 µg/ml each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl, Ampoule of 1.0 ml
UOM: 1 * 1 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom