  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Valu- ja kiinnitysaineet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
Mikroskopoinnissa näytteen esikäsittelyyn tarvittavista valuaineista tavallisin on parafiini. Mikroskooppilevyille on olemassa valmisliuoksena myös erilaisia päällystysaineita, joilla näytteen säilyminen aluslasilla sekä peitinlasin pysyminen varmistetaan. Kiinnitysaineen valintaan voi vaikuttaa myös parafiinin poistossa käytetty liuotin. Päällystysaine tulee soveltua myös käytetylle peitinlasiautomaatille.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"15"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Entellan® New on uusi päällystysaine peitinlaseille, ja se soveltuu erityisen hyvin kaupallisiin peitinlasiautomaatteihin. Sen viskositeetti vaihtelee...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Leikattavan materiaalin kovuus ja tasalaatuisuus ovat tärkeitä vaatimuksia yhtenäistä leikelaatua tavoiteltaessa. Nämä vaatimukset voidaan täyttää käy...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Näytteiden pitkäaikaiseen kiinnitykseen ja säilytykseen on käytettävä vedetöntä kiinnitysainetta, kuten Neo-Mount®-ainetta. Patologian laboratorioissa...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM:  1 * 100 g
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   HistoChoice® Mounting Media was designed for use with HistoChoice® Clearing Agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard...
Tuoteluettelon nro: (00647520.)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Safemount Q Path® on PET-pullossa toimitettava kiinnitysaine, jota voi käyttää Safesolv-liuoksen kanssa. Safemount Q Path liimaa peitinlasin...
UOM:  1 * 500 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 15
  1  2  Seuraava