  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
antibiootiti-ja-sienilaeaekkeet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
Antibiootteja käytetään tutkimuslaboratorioissa bakteerien ja sienien kasvun estämiseen ja bakteeri ja sieniperäisen kontaminaation ehkäisyyn näytteissä. Antibiootit ehkäisevät bakteerien soluseinien ja/tai proteiinisynteesiä sekä gram-positiivisilla että gram-negatiivisilla bakteereilla ja ehkäisevät näiden aiheuttamia kontaminaatioita. Antibioottiliuokset ovat steriilejä ja vakaita ja sopivat myös soluviljelyyn. Soluviljelyyn sopivat antibioottiliuokset on aseptisesti valmistettu puhtaimmista raaka-aineista ja ne on steriloitu gammasäteilyllä. Gammasäteilytys ei muuta antibioottien kemiallista koostumusta. Soluviljelyä varten valmistetut antibiootit on testattu toimiviksi soluviljelyolosuhteissa aidoissa soluviljely ja kudosviljely olosuhteissa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.05177.0005)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kanamycin sulfate for biochem 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Aseptic, gamma-irradiated, tissue culture tested. 10 000 U/ml penicillin. 10 mg/ml streptomycin solution when reconstituted in 20 ml of sterile w...
UOM:  1 * 20 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in gram-negative and gram-positive bacteria and in mycoplasma. Recommended w...
UOM:  1 * 20 ml
Tuoteluettelon nro: (J607-100MG)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Widely used as a selection agent for proc...
UOM:  1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (J847-20ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Used as a selection agent for both prokaryotic- and eukaryotic-transfected cells. An aminoglycoside similar to gentamycin, G418 is toxic to bacterial,...
UOM:  1 * 20 ml
Tuoteluettelon nro: (E485-20ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Aseptic, gamma-irradiated, tested for tissue culture. 10 000 U/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin and 25 μg/ml amphotericin B when reconst...
UOM:  1 * 20 ml
Tuoteluettelon nro: (K547-20ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Inhibits chain elongation. Widely used as...
UOM:  1 * 20 ml
Tuoteluettelon nro: (E737-20ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   15 µg/ml working concentration, binds to the 30S subunit of bacterial ribosome.
UOM:  1 * 20 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava