  • Kriteerit
    • In Stock (65)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "elatusaineet-mikrobiologian-kuivaelatusaineet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/16/18989316.jpg
Elatusaineen raaka-aineen, kuivaelatusaineen, koostumus on erittäin tärkeä, koska sen laatu vaikuttaa suoraan tuloksiin. Valmistusmateriaalit on valittu huolellisesti, joten tulokset ovat yhdenmukaisia ja toistettavia. Ellei toisin mainita, elatusaineen raaka-aineet on varastoitava 10...30 °C:ssa huolellisesti suljetussa pakkauksessaan. Tavallisimpia elatusaineiden pohjamateriaaleja ovat mm. agar agar, happohydrolysoitu kaseiini, gelatiini, mallasuute, lihauute, sappisuolat, eri lähteestä oleva peptoni, maitojauhe, tryptoosi ja hiivauute.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Merck valmistaa laadukkaita tuotteita mikrobiologian sovelluksiin.
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Elatusaineen raaka-ainekoostumus on erittäin tärkeä, koska sen laatu vaikuttaa suoraan tuloksiin. Ellei toisin mainita, raaka-aineet on varastoitava 1...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   AMRESCO is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for Molecular Biology, Life Sciences, Proteomics, Clinical and Histol...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Peptone (pancreatic digest), indol free for bacteriology, 1000 g
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   A dried replacement for infusions of meat.
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Peptone from meat, 500 g
Toimittaja:  US Biological
Kuvaus:   Casamino acids, molecularbiology grade, 500 g
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 16
  1  2  Seuraava