Hait: Elatusaineiden lisäaineet, mikrobiologia
Joihinkin mikrobiologian elatusaineista lisätään valmistuksen yhteydessä erikseen tietty lisäaine (supplement). Useat näistä lisäaineista on kylmäkuivattuja ja säilytetään viileässä. Tarkista valmistamasi elatusaineen ohjeista juuri siihen tarvittu lisäaine ja sen määrä.
Joihinkin mikrobiologian elatusaineista lisätään valmistuksen yhteydessä erikseen tietty lisäaine (supplement). Useat näistä lisäaineista on kylmäkuivattuja ja säilytetään viileässä. Tarkista valmistamasi elatusaineen ohjeista juuri siihen tarvittu lisäaine ja sen määrä.
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mikrobien onnistunut eristäminen edellyttää usein selektiivisen elatusaineen käyttöä. Kylmäkuivattujen suplementtien käyttö takaa, että valmis elatusa...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chromocult® Listeria agar selective supplement, Käyttötarkoitus: Listeria
Toimittaja: Merck
Kuvaus: D(-)-sorbitoli, Käyttötarkoitus: Additive, Plastic bottle
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.11350.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Bactident® Indol, Käyttötarkoitus: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Yersinia supplement, Käyttötarkoitus: Additive
Tuoteluettelon nro: (OXOISR0050C)
Toimittaja: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Kuvaus: Horse blood defribrinated, Käyttötarkoitus: Blood/Serum, Freeze-dried
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Tuoteluettelon nro: (OXOISR0037H)
Toimittaja: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Kuvaus: Potassium Lactate 50% , 1 ml, Käyttötarkoitus: Yeast, Freeze-dried
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (MDTC25-022-CI)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
UOM: 1 * 100 mL
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (MDTC25-023-CI)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
UOM: 1 * 100 mL
Sertifikaatit
Toimittaja: BALIS
Kuvaus: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Toimittaja: US Biological
Kuvaus: Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Tuoteluettelon nro: (USBID9540-05)
Toimittaja: US Biological
Kuvaus: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (71279-3)
Toimittaja: Merck Millipore (Novagen)
Kuvaus: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
UOM: 1 * 500 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom