  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Prepared Media in Bottles
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"34"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Käyttövalmiit elatusaineet elintarviketeollisuuden, veden ja ympäristön valvonnan ja lääketeollisuuden mikrobiologisiin tarpeisiin. Tuotteet on valmis...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   LB broth, modified, Täyttö: 1000 ml, Käyttötarkoitus: E.coli
Tuoteluettelon nro: (J833-1L)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Skimmed milk SMMP medium concentration, Täyttö: 500 ml, Koko: 500 ml, Standardi: -, Käyttötarkoitus: Bacteria, general
Tuoteluettelon nro: (1B1494-1L)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Fermentation PTM1, trace salts, high purity grade, Täyttö: 500 ml, Käyttötarkoitus: Additive
Tuoteluettelon nro: (1B1493-1L)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Aseptisten prosessien validointiin tulisi sisältyä simulointitesti ravinneliuoksella. Ravinneliuos valitaan valmistettavan tuotteen määrän sekä ravinn...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 34
  1  2  3  4  5  Seuraava